Merck
L4020
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (β-Catenin binding domain) antibody produced in mouse
clone REMB1, ~1 mg/mL, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
REMB1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55-57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1-5 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or transiently expressed human LEF-1 in whole cell lysates from Cos-1 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LEF1(51176)
Immunogen
rekombinowany LEF-1 o pełnej długości.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierający 0,08% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.