Merck
L3669
Sigma-Aldrich
LPK-26
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-N-[(1S)-1-(2-isopropyl)-2-(1-(3-pyrrolinyl))ethyl]acetamide hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24Cl2N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
off-white
rozpuszczalność
H2O: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CC(C)[C@@H](CN1CC=CC1)N(C)C(=O)Cc2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C18H24Cl2N2O.ClH/c1-13(2)17(12-22-8-4-5-9-22)21(3)18(23)11-14-6-7-15(19)16(20)10-14;/h4-7,10,13,17H,8-9,11-12H2,1-3H3;1H/t17-;/m1./s1
Klucz InChI
WOOCHAFXTYNYQE-UNTBIKODSA-N
Działania biochem./fizjol.
LPK-26 is an analog of ICI-199441 and (-)U50,488H (classic kappa agonists). It has extremely high kappa affinity (0.64 nM) and low mu and delta receptor affnities (1170 and 10,000nM). LPK-26 produces an antinocicpetive effect with much higher potency in vivo than morphine or U50488. LPK-26 does not produce physical dependence in mice, but it does suppress naloxone-induced behavioral effects in mice treated with morphine.
Cechy i korzyści
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.