Merck
L3526
Leukotriene A3 methyl ester
~50 μg/mL in hexane: diethyl ether: triethylamine (95:5:0.5), ≥95% (HPLC)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.49
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
concentration
~50 μg/mL in hexane: diethyl ether: triethylamine (95:5:0.5)
functional group
ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C\C=C\C=C\[C@@H]1O[C@H]1CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-20(24-19)17-15-18-21(22)23-2/h10-14,16,19-20H,3-9,15,17-18H2,1-2H3/b11-10-,13-12+,16-14+/t19-,20-/m0/s1
InChI key
YOAQIJHBMIIBJM-NLAMMTFYSA-N
Packaging
Packaged under Argon.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)