Przejdź do
L3520
D-Lactitol monohydrate
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O11 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.33
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-566-5
Beilstein/REAXYS Number:
4218679
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
sweetness
0.4 × sucrose
color
white
mp
95-98 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Biochem/physiol Actions
Sugar alcohol sweet tastant detectable by humans.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L25460532861339
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
95-98 °C (lit.)
mp
219 °C (dec.)
mp
219 °C (dec.) (lit.)
mp
-
color
white
color
-
color
-
color
colorless
sweetness
0.4 × sucrose
sweetness
-
sweetness
-
sweetness
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)