Merck
L3402
Sigma-Aldrich
Propionyl-leupeptin hemisulfate salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Propionyl-Leu-Leu-Arg-al
About This Item
Wzór liniowy:
C21H40N6O4 · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Próba
≥90% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
Działania biochem./fizjol.
Serine and cysteine protease inhibitor.. Estrogen receptors are cleaved by endogenous proteases during isolation, but progressively larger complexes are obtained with increasing concentrations of acetyl- and propionyl-leupeptin.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biological activities of leupeptins.
T Aoyagi et al.
The Journal of antibiotics, 22(11), 558-568 (1969-11-01)