Merck
L3253
Propyl dodecanoate
~99%
Synonim(y):
Lauric acid propyl ester, Propyl laurate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-961-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(16)17-14-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
FTBUKOLPOATXGV-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)