Merck
L3150
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (Transactivation Domain 236-242) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 3A12, purified immunoglobulin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A12, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 55-57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LEF1(51176)
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 236-242 (DTSMSRF) ludzkiego LEF-1.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,5, zawierający 0,08% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)