Merck
L3131
DL-Lauroylcarnitine chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H38NO4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.96
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)