Przejdź do
L3031
Lesquerolic acid methyl ester
Synonim(y):
(R)-(+)-14-Hydroxy-cis-11-eicosenoic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H40O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.54
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)