Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 739,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90%
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Luzindole, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13
InChI
1S/C19H20N2O/c1-14(22)20-12-11-17-16-9-5-6-10-18(16)21-19(17)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10,21H,11-13H2,1H3,(H,20,22)
InChI key
WVVXBPKOIZGVNS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544)
Application
Luzindole has been used as a MT1/MT2 receptor antagonist to detect the role of the melatonin receptor in neutrophil migration
Biochem/physiol Actions
Luzindole is a melatonin (mel) receptor antagonist. It has higher affinity towards the Mel 1b receptor than the Mel 1a receptor subtype.
Features and Benefits
This compound is featured on the Melatonin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: >5 mg/mL |
| Gene Information human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544) | Gene Information human ... HTR1B(3351), HTR1D(3352) | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?