Przejdź do
SML0243
ML169
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[1-[(5-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-1H-indol-3-yl]sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-acetamide, VU0405652
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
305,15 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17BrFN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
305,15 zł
Cena katalogowa359,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NC(=O)CS(=O)(=O)c2cn(Cc3cc(Br)ccc3F)c4ccccc24)no1
InChI
1S/C21H17BrFN3O4S/c1-13-8-20(25-30-13)24-21(27)12-31(28,29)19-11-26(18-5-3-2-4-16(18)19)10-14-9-15(22)6-7-17(14)23/h2-9,11H,10,12H2,1H3,(H,24,25,27)
InChI key
RUYRNYRGPSAXTK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML169 is a positive allosteric modulator (PAM) of the muscarinic acetylcholine receptor M1 (CHRM1). ML169 does not cross react with other muscarinic receptors and is able to penetrate the blood brain barrier.
ML169 is a positive allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor M1.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1824SML0204SML1348
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
orange
color
white to tan
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)