Key Documents
L2400
Lavendustin A
~85% (TLC), crystalline
Synonim(y):
5-[[(2,5-Dihydroxyphenyl)methyl][(2-hydroxyphenyl)methyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Próba
~85% (TLC)
Postać
crystalline
rozpuszczalność
DMSO: soluble
methanol: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1O)N(Cc2ccccc2O)Cc3cc(O)ccc3O
InChI
1S/C21H19NO6/c23-16-6-8-19(25)14(9-16)12-22(11-13-3-1-2-4-18(13)24)15-5-7-20(26)17(10-15)21(27)28/h1-10,23-26H,11-12H2,(H,27,28)
Klucz InChI
ULTTYPMRMMDONC-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064) , LCK(3932)
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3