Przejdź do
L0511
Lectin from Lens culinaris (lentil)
Sepharose conjugate, saline suspension
Synonim(y):
Lens culinaris agglutinin, LcH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
2184,50 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4550,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
saline suspension
2184,50 zł
Cena katalogowa2570,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
Sepharose conjugate
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
~2 mg per mL
matrix
Sepharose 4B
capacity
15 mg/mL binding capacity (porcine thyroglobulin)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
LcH is not blood group specific. It has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. LcH is comprised of two isomers, LcH-A (mol. wt. 49,000) and LcH-B (mol. wt. 49,000). LcH-A is mitogenic. Conjugates are prepared from purified lectin.
Physical form
Suspension in 20% ethanol containing 0.9% NaCl, 1 mM CaCl2, and 1 mM MnCl2
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1882L0401L1516
form
saline suspension
form
saline suspension
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
Sepharose conjugate
conjugate
agarose conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
biotin conjugate
matrix
Sepharose 4B
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
extent of labeling
~2 mg per mL
extent of labeling
5-10 mg per mL
extent of labeling
2.0-6.0 mol FITC per mol lectin
extent of labeling
-
Still not finding the right product?
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, I just want to make sure that the lens culinaris agglutinin is animal component free. Best regards Bjørn
    1 answer
    1. The specific origin of the lectin is considered proprietary. However, this is not a recombinant source lectin; the material is extracted from lentils, a plant material.