Merck
L0380
Lumazine
crystalline
Synonim(y):
2,4(1H,3H)-Pteridinedione, 2,4-Dihydroxypteridine, 2,4-Pteridinediol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.12
EC Number:
207-652-7
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
157503
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
color
yellow
SMILES string
Oc1nc(O)c2nccnc2n1
InChI
1S/C6H4N4O2/c11-5-3-4(8-2-1-7-3)9-6(12)10-5/h1-2H,(H2,8,9,10,11,12)
InChI key
UYEUUXMDVNYCAM-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)