Merck
K4263
Sigma-Aldrich
Anti-Kaiso antibody ,Mouse monoclonal
clone 6F, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, canine, chicken
metody
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using CSMLO (mouse mammary adenocarcinoma) cell extracts
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Monoklonalny anty-Kaiso (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy 6F wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczakowych i splenocytów myszy A/J. Kaiso jest białkiem wiążącym DNA i członkiem szerokiego kompleksu, tramtrak, bric a brac/ pox zinc finger (BTB/POZ) rodziny czynników transkrypcyjnych z motywem palca cynkowego. Białko to zawiera trzy karboksykońcowe motywy palców cynkowych typu Kruppel-like C2H2-DNA oraz domenę poxvirus and zinc finger (POZ) w skrajnym N-końcu, która jest wysoce hydrofobowa. Gen palca cynkowego i domeny BTB zawierający 33 (ZBTB33) znajduje się na ludzkim chromosomie w Xq24.
Specyficzność
Monoklonalny anty-Kaiso reaguje specyficznie z ludzkim, szczurzym, mysim, psim i kurzym Kaiso (ok. 105 kDa).
Immunogen
recombinant purified mouse Kaiso protein (amino acids 1-499).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Kaiso, mysie monoklonalne może być stosowane w:
  • teście immunoenzymatycznym (ELISA)
  • immunoblotting
  • immunoprecypitacja
  • immunocytochemii
Działania biochem./fizjol.
Kaiso jest represorem transkrypcji, który rozpoznaje sekwencję DNA TCCTGCNA lub dwa symetrycznie metylowane dinukleotydy CpG. Białko to wiąże się z kofaktorem adhezji komórkowej p120 ctn, co oznacza jego rolę w działaniu i sygnalizacji p120 ctn.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, and 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Nie zaleca się przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juliet M Daniel et al.
Nucleic acids research, 30(13), 2911-2919 (2002-06-28)
The p120(ctn)-binding partner Kaiso is a new member of the POZ-zinc finger family of transcription factors implicated in development and cancer. To understand the role of Kaiso in gene regulation and p120(ctn)-mediated signaling and adhesion, we sought to identify Kaiso-specific
Filip Majer et al.
American journal of medical genetics. Part A, 182(1), 219-223 (2019-11-16)
Cullin 4B (CUL4B), lysosomal-associated membrane protein Type 2 (LAMP2), ATP1B4, TMEM255A, and ZBTB33 are neighboring genes on Xq24. Mutations in CUL4B result in Cabezas syndrome (CS). Male CS patients present with dysmorphic, neuropsychiatric, genitourinary, and endocrine abnormalities. Heterozygous CS females
J M Daniel et al.
Molecular and cellular biology, 19(5), 3614-3623 (1999-04-17)
p120(ctn) is an Armadillo repeat domain protein with structural similarity to the cell adhesion cofactors beta-catenin and plakoglobin. All three proteins interact directly with the cytoplasmic domain of the transmembrane cell adhesion molecule E-cadherin; beta-catenin and plakoglobin bind a carboxy-terminal