Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CNC1=NC(NCC2=CSC(C3=CC=CC=C3)=N2)=NC=C1
InChI
1S/C18H21N5S/c1-13(2)10-20-16-8-9-19-18(23-16)21-11-15-12-24-17(22-15)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12-13H,10-11H2,1-2H3,(H2,19,20,21,23)
InChI key
DGRJOOOHPBSAHD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| K4019-5MG | 04061832981864 |