Merck
K3625
DL-Kynurenine sulfate salt
crystalline
Synonim(y):
DL-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12N2O3 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-341-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
color
light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3.H2O4S/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15);(H2,1,2,3,4)
InChI key
KAXRWMOLNJZCEW-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)