Merck
K2764
Sigma-Aldrich
Anti-Kallikrein L3 (KLK-L3, KLK9) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Kallikrein-like 3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~27.5 kDa by calculation
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:1,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLK9(284366)
Immunogen
peptyd odpowiadający ludzkiemu białku kallikreiny L3 (aminokwasy 239-250).
Postać fizyczna
Roztwór 1 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)