Merck
K2514
Sigma-Aldrich
Anti-Kallikrein L4 (KLK-L4, KLK13) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Kallikrein 13, Anti-Kallikrein-like Protein 4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30.5 kDa by calculation
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:1,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KLK13(26085)
Immunogen
peptyd odpowiadający ludzkiemu białku kallikreiny L4 (aminokwasy 262-277).
Postać fizyczna
Roztwór 1 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)