Kluczowe dokumenty
K1005
Monoclonal Anti-Kinesin antibody produced in mouse
clone IBII, ascites fluid
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IBII, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 40-80 kDa (Two bands. Additional bands at 130-140 kDa may be present.)
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
rat, sea urchin, frog, bovine
metody
western blot: 1:500 using kinesin-enriched rat brain preparation
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Kif5b(117550)
Specyficzność
Immunogen
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?