Merck
K0500
Sigma-Aldrich
β-Ketoadipic acid
Synonim(y):
3-Oxohexanedioic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3