Merck
K0145
KALA Amphipathic Peptide
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H-Trp-Glu-Ala-Lys-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-His-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Lys-Ala-Cys-Glu-Ala-OH
Masa cząsteczkowa:
3131.82
UNSPSC Code:
12352202
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized solid
Quality Level
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suan P Quah et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 108(3), 834-844 (2019-06-25)
We report the structural and mechanical behavior of multicomponent hydrogels comprising the commercial poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(ethylene oxide) block copolymer F127 and alginate. Previous studies on this system have shown thermoreversible behavior in shear rheology. Here we explore the properties of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
K0145-1MG04061826703380
K0145-500UG04061833234778