Kluczowe dokumenty
J4250
JKC 302
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
cyclo(D-Ser-Pro-D-Val-Leu-D-Trp)
About This Item
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC1=O)C(C)C
InChI
1S/C30H42N6O6/c1-16(2)12-21-26(38)32-22(13-18-14-31-20-9-6-5-8-19(18)20)27(39)34-23(15-37)30(42)36-11-7-10-24(36)28(40)35-25(17(3)4)29(41)33-21/h5-6,8-9,14,16-17,21-25,31,37H,7,10-13,15H2,1-4H3,(H,32,38)(H,33,41)(H,34,39)(H,35,40)/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
Klucz InChI
FLVWONZBLRGQPK-VCDBXAJLSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3