Kluczowe dokumenty
J4205
JK184
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
N-(4-ethoxyphenyl)-4-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-thiazolamine
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
off-white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCOc1ccc(Cc2nc(cs2)-c3c(C)nc4ccccn34)cc1
InChI
1S/C20H19N3OS/c1-3-24-16-9-7-15(8-10-16)12-19-22-17(13-25-19)20-14(2)21-18-6-4-5-11-23(18)20/h4-11,13H,3,12H2,1-2H3
Klucz InChI
CBKFVRMNQUKWPX-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3