Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
antigen 48 kDa
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
flow cytometry: 1:200, microarray: suitable, western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using extract of NIH3T3 anisomycin or UV-treated cells
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer63)
Gene Information
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| J2128-.1ML | 04061835808304 |