Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
powder
Biological source:
Canavalia ensiformis
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
form
powder
quality
lyophilized
concentration
≥50% (GE)
technique(s)
XRF: suitable
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Con A is not blood group specific but has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. Ca2+ and Mn2+ ions are required for activity. Con A dissociates into dimers at pH 5.6 or below. Between pH 5.8 and pH 7.0, Con A exists as a tetramer; above pH 7.0 higher aggregates are formed. Con A exhibits mitogenic activity which is dependent on its degree of aggregation. Succinylation results in an active dimeric form which remains a dimer above pH 5.6.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) XRF: suitable | technique(s) blood typing: suitable, fractionation: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis (jack bean) | biological source - | biological source Canavalia ensiformis |
| concentration ≥50% (GE) | concentration - | concentration - | concentration - |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?