Merck
IPSC1028
β-aktyna RFP iPSC
human (Caucasian female, 24 years old)
Synonim(y):
iPS Cells human
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Biological source:
human (Causasian female, 24 years old)
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β-aktyna RFP iPSC,
biological source
human (Causasian female, 24 years old)
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
General description
Linia komórek iPS uzyskana przy użyciu retrowirusa OSKM. Linie zostały ocenione pod kątem wyciszania genów egzogennych i jednoczesnej ekspresji odpowiednich genów endogennych.
Application
Gęstość nanoszenia komórek wynosi ~20 000 komórek/cm2
Odnowienie mediów zmienia się codziennie
Szybko rozmrozić fiolkę przez delikatne mieszanie w łaźni wodnej o temperaturze 37°C (~2 minuty), trzymając korek fiolki z dala od wody. Odkazić 70% etanolem, dodać 9 ml podłoża hodowlanego i odwirować 200 x g (5 minut). Ponownie zawiesić w pełnym podłożu hodowlanym i inkubować w temperaturze 37°C w atmosferze 5%CO2.
Zalecanym podłożem hodowlanym jest Stemline Pluripotent Media, nr kat. Nr kat. S1202, z macierzą zewnątrzkomórkową, Nr kat. E1270.
Features and Benefits
Wykazano, że linia komórek iPS wykazuje ekspresję prawidłowych markerów pluripotencji (tj. Tra1-60, Oct3/4, nanog) za pomocą metod ICC i/lub PCR. Wykazano również, że linia komórkowa zachowuje zdolność do różnicowania się we wszystkie trzy warstwy zarodkowe poprzez spontaniczne różnicowanie ciała embrioidalnego i wykazano, że jest kariotypowo normalna.
ZFN pośredniczy w KI RFP do endogennych loci ACTB
Wykazano, że linia komórek iPS wykazuje ekspresję normalnych markerów pluripotencji (tj. Tra1-60, Oct3/4, nanog) za pomocą metod ICC i / lub PCR. Wykazano również, że linia komórkowa zachowuje zdolność do różnicowania się we wszystkie trzy warstwy zarodkowe poprzez spontaniczne różnicowanie ciała embrioidalnego i wykazano, że jest kariotypowo normalna.
Komórki iPSC b-ACTIN RFP są wytwarzane przez retrowirusowe przeprogramowanie OSKM komórek nabłonkowych od 24-letniej kobiety rasy kaukaskiej bez znanych zaburzeń genetycznych. Komórki iPSC b-ACTIN RFP mają ekspresję RFP regulowaną przez ACTB. U ludzi znanych jest sześć różnych izoform aktyny. b-aktyna jest jedną z dwóch niemięśniowych aktyn cytoszkieletowych zaangażowanych w ruchliwość, strukturę i integralność komórek.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation
Legal Information
Licencja Kyoto Label:
1. Licencjonowane Produkty Pluripotencjalne SA - [Licencjonowane Komórki iPS i Licencjonowane Produkty Zestawu Komórek iPS (składniki wykorzystywane do produkcji Komórek iPS)]
(i) Użytkownik Końcowy nie może wykorzystywać Produktów Pluripotencjalnych SA i ich pochodnych do celów innych niż wewnętrzny użytek badawczy Użytkownika Końcowego; Użytkownik Końcowy nie może wykorzystywać Produktów Pluripotencjalnych SA i ich pochodnych do Celów Komercyjnych*.
(ii) Jeśli Użytkownik Końcowy chce korzystać z Produktów Pluripotencjalnych SA i ich pochodnych do Celów Komercyjnych, Użytkownik Końcowy skontaktuje się z AJ w celu wynegocjowania wymaganej licencji.
(iii) Użytkownik Końcowy nie może przekazywać, sprzedawać ani dostarczać żadnych Produktów Pluripotencjalnych SA ani ich pochodnych Osobom Trzecim, z wyjątkiem tego, że Użytkownik Końcowy może przekazywać Produkty Pluripotencjalne SA i ich pochodne wyłącznie działającym w dobrej wierze współpracownikom i/lub podwykonawcom, którzy prowadzą działalność badawczą z wyłączeniem Celu Komercyjnego* wyłącznie na potrzeby badań prowadzonych przez Użytkownika Końcowego (ale nie dla zysku finansowego Użytkownika Końcowego) w imieniu i pod bezpośrednią kontrolą Użytkownika Końcowego.
(iv) Użytkownik Końcowy nie może wykorzystywać Produktów Pluripotencjalnych SA i ich pochodnych do podawania i stosowania w celach terapeutycznych, diagnostycznych i/lub profilaktycznych u ludzi/zwierząt, w tym między innymi do zastosowań klinicznych, terapii komórkowej, przeszczepów i/lub medycyny regeneracyjnej.
(v) Sprzedaż Produktów Pluripotencjalnych SA nie przenosi żadnych innych praw, wyraźnych ani dorozumianych.
*Cel Komercyjny obejmuje wykorzystanie Produktów Pluripotencjalnych SA i ich pochodnych, (i) do wytwarzania produktów powiązanych (tj, (i) do wytwarzania powiązanych produktów (tj. pożywki i sprzętu) dystrybuowanych lub sprzedawanych Osobom Trzecim; (ii) do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych Osobom Trzecim; oraz (iii) do badań przesiewowych związków aktywnych komercyjnie w celu opracowania związku do sprzedaży komercyjnej.
2. Licencjonowane Zróżnicowane Komórki
(i) Użytkownik Końcowy nie będzie wykorzystywał Licencjonowanych Zróżnicowanych Komórek do celów innych niż wewnętrzne cele badawcze Użytkownika Końcowego. Dla jasności, Użytkownik Końcowy może wykorzystywać Licencjonowane Zróżnicowane Komórki do celów badawczych w badaniach przesiewowych, w tym w badaniach przesiewowych o wysokiej wydajności obejmujących małe cząsteczki, przeciwciała, białka, peptydy, miRNA i badania przesiewowe dużych cząsteczek.
(ii) Użytkownik Końcowy może przekazywać, dystrybuować lub dostarczać Licencjonowane Zróżnicowane Komórki Osobom Trzecim zgodnie z punktem 2(iii) Zawiadomienia Klienta.
(iii) Użytkownik Końcowy nie może wykorzystywać Licencjonowanych Zróżnicowanych Komórek do celów terapeutycznych, diagnostycznych i/lub profilaktycznych u ludzi/zwierząt, w tym między innymi do zastosowań klinicznych, terapii komórkowej, transplantacji i/lub medycyny regeneracyjnej.
(iv) Sprzedaż Licencjonowanych Zróżnicowanych Komórek nie skutkuje przeniesieniem żadnych innych praw, wyraźnych lub dorozumianych.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.