Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsuitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
General description
Fagocytoza jest procesem komórkowym służącym do wchłaniania i eliminowania mikroorganizmów, obcych substancji i komórek apoptotycznych. Jest to specyficzna forma endocytozy inicjowana przez rozpoznawanie i wiązanie obcych cząstek przez receptory na powierzchni komórki, a następnie ich pochłanianie i tworzenie fagosomów. Dojrzewające fagosomy przekształcają się w fagolizosomy, które niszczą patogen za pomocą enzymów i toksycznych nadtlenków. Zymosan przygotowany ze ściany komórkowej drożdży (Saccharomyces cerevisiae) i składający się z kompleksów białkowo-węglowodanowych jest często stosowany jako patogen w testach fagocytozy.
Application
Phagocytosis Assay Kit (Green Zymosan) wykorzystuje fluorescencyjnie znakowane cząsteczki Zymosan do wykrywania i ilościowego oznaczania fagocytozy in vitro za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego, spektrofotometru (Ex/Em = 490/520 nm) lub cytometrii przepływowej.
Zestaw ten jest odpowiedni do badań przesiewowych aktywatorów i/lub inhibitorów fagocytozy i ligandów receptora Toll-podobnego (TLR) w komórkach ssaków.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do testu fagocytozy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?