Merck
I9512
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetylglycine
suitable for plant cell culture
Synonim(y):
IAA-Gly
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
metody
cell culture | plant: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3