Merck
I9281
Sigma-Aldrich
5′-Iodoresiniferatoxin
solid
Synonim(y):
6,7-Deepoxy-6,7-didehydro-5-deoxy-21-dephenyl-21-(phenylmethyl)-daphnetoxin,20-(4-hydroxy-5-iodo-3-methoxybenzeneacetate), I-RTX
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H39IO9
Masa cząsteczkowa:
754.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: soluble 10 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cc(CC(=O)OCC2=CC3C4OC6(Cc5ccccc5)O[C@]4(C[C@@H](C)[C@]3(O6)C7C=C(C)C(=O)[C@@]7(O)C2)C(C)=C)cc(I)c1O
InChI
1S/C37H39IO9/c1-20(2)35-16-22(4)37-26(33(35)45-36(46-35,47-37)18-23-9-7-6-8-10-23)12-25(17-34(42)29(37)11-21(3)32(34)41)19-44-30(39)15-24-13-27(38)31(40)28(14-24)43-5/h6-14,22,26,29,33,40,42H,1,15-19H2,2-5H3/t22-,26+,29-,33-,34-,35-,36?,37-/m1/s1
Klucz InChI
TZUJORCXGLGWDV-RYACRXIZSA-N
Działania biochem./fizjol.
Vanilloid receptor antagonist.
Informacje prawne
Sold in France, Germany, Great Britain and Switzerland under a patent license, restricted to research use only, from Procyon Pharmaceuticals, Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nirlipta Swain et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 867057-867057 (2022-10-11)
Bi-directional crosstalk between Ca2+ signaling and ROS modulates physiological processes as a part of a regulatory circuit including sperm function. The role of transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) in this regard cannot be undermined. This is the first report