Merck
I9261
myo-Inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate ammonium salt
≥95%
Synonim(y):
myo-Inositol-1,3,4,5,6-pentaphosphate ammonium salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7O21P5(NH4)10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
750.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
Pozwól nam pomóc
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)