Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 602,00 zł |
Informacje o tej pozycji
602,00 zł
description
0.15% potassium chloroplatinate and 3% potassium iodide in dilute hydrochloric acid
Quality Segment
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| description 0.15% potassium chloroplatinate and 3% potassium iodide in dilute hydrochloric acid | description 1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid, Molybdenum Blue reagent | description - | description - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?