Merck
I8766
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2,4-dimethoxy­pyrimi­dine
≥98% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7IN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥98% (TLC)
Postać
solid
mp
71-75 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ncc(I)c(OC)n1
InChI
1S/C6H7IN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
KNTMOGOYRYYUIE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kundu, N.G., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1077-1077 (1991)