Merck
I7892
Sigma-Aldrich
Anti-Interferon-γ Inducible Protein antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-IP-10
About This Item
Beilstein:
4294860
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCL10(3627)
Opis ogólny
Białko indukowane interferonem-γ (IP-10), znane również jako CXCL-10, jest cytokiną należącą do rodziny chemokin CXC. Jest wydzielana w odpowiedzi na interferon-γ przez neutrofile, monocyty, bazofile, komórki nabłonkowe i keratynocyty. IP-10 bierze udział w chemotaksji, apoptozie, angiostazie i hamuje wzrost komórek. W działaniu IP-10 pośredniczy jego receptor, CXCR3. Główne szlaki sygnałowe aktywowane przez IP-10 to MAPK, PKA, JNK, NF-κB i PI3K/Akt. Zmiany poziomu IP-10 zaobserwowano w różnych chorobach zakaźnych wywoływanych przez bakterie, grzyby i wirusy, takie jak denga, Ebola i wirusowe zapalenie wątroby typu B
Przeciwciało Anti-Interferon-γ Inducible Protein wykrywa ludzki IP-10.
Immunogen
rekombinowany ludzki IP-10.
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Interferon-γ Inducible Protein może być stosowane do immunoblottingu w stężeniu roboczym 1-2 μg/ml. W przypadku testu ELISA zalecane jest stężenie przeciwciała 0,5-1,0 μg/ml.
Postać fizyczna
Liofilizowany z przefiltrowanego roztworu 0,2 μm w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 5% trehalozą.
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczono przy użyciu białka G.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Morten Ruhwald et al.
Expert review of molecular diagnostics, 12(2), 175-187 (2012-03-01)
The current state-of-the-art tests for infection with Mycobacterium tuberculosis - the IFN-γ release assays - rely on accurate measurement of the cytokine IFN-γ. Many other potential biomarkers are expressed in concert with IFN-γ, and IP-10 in particular has shown promising
Mig and IP-10: CXC chemokines that target lymphocytes
Farber JM
Journal of Lipid Research, 61, 246-257 (1997)
Mingli Liu et al.
Cytokine & growth factor reviews, 22(3), 121-130 (2011-08-02)
C-X-C motif chemokine 10 (CXCL10) also known as interferon γ-induced protein 10 kDa (IP-10) or small-inducible cytokine B10 is a cytokine belonging to the CXC chemokine family. CXCL10 binds CXCR3 receptor to induce chemotaxis, apoptosis, cell growth and angiostasis. Alterations