Merck
I7875
6-Iodopurine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3IN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.01
EC Number:
219-825-4
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H3IN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
InChI key
NIBFSSALYRLHPY-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)