Kluczowe dokumenty
I7026
Anti-Insulin-like Growth Factor Binding Protein-4 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-IGFBP-4
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGFBP4(3487)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie