Merck
I6904
Sigma-Aldrich
Anti-Inositol Hexakisphosphate Kinase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IP6 Kinase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 50 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rabbit, rat, human
metody
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Gen IP6K1 (inositol hexakisphosphate kinase 1), określany również jako IHPK1, jest mapowany na ludzkim chromosomie 3p21.31. Otwarta ramka odczytu 1323bp zawiera sześć eksonów, które kodują białko o długości 441 aminokwasów. Stwierdzono, że ulega ekspresji w kilku tkankach, takich jak jądra, mózg, serce, trzustka, wątroba, nerki i mięśnie szkieletowe.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 216-233 ludzkiej kinazy IP6.
Działania biochem./fizjol.
Gen IP6K1 (kinaza heksakisfosforanu inozytolu 1) koduje członka rodziny kinaz heksakisfosforanu inozytolu (InsP6K), która obejmuje również InsP6K2 i InsP6K3. Członkowie tej rodziny są zaangażowani w konwersję InsP6 (kwas fitynowy) do InsP7 (difosfoinozytol-pentakisfosforan), który funkcjonuje w transporcie pęcherzykowym i egzocytozie, apoptozie i dystrybucji insuliny. Wykazano, że nokaut tego genu u myszy zwiększa wrażliwość na insulinę z powodu obniżenia poziomu InsP7, fizjologicznego inhibitora Akt, kinazy białkowej serynowo-treoninowej, która reguluje homeostazę glukozy. Stwierdzono, że IP6K1 negatywnie reguluje sygnalizację PtdIns(3,4,5)P3, która z kolei reguluje funkcję neutrofili we wrodzonej odporności.
Postać fizyczna
100 μg IgG wyizolowanej metodą powinowactwa w PBS z 1,0 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej i 0,05% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junichi Kamimura et al.
Journal of human genetics, 49(7), 360-365 (2004-06-29)
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a group of multifactorial disorders due to either defective insulin secretion or action. Despite the fact that numerous genetic researches of T2DM have been pursued, the pathogenic mechanisms remain obscure. We encountered a T2DM
Amit Prasad et al.
Nature immunology, 12(8), 752-760 (2011-06-21)
Inositol phosphates are widely produced throughout animal and plant tissues. Diphosphoinositol pentakisphosphate (InsP7) contains an energetic pyrophosphate bond. Here we demonstrate that disruption of inositol hexakisphosphate kinase 1 (InsP6K1), one of the three mammalian inositol hexakisphosphate kinases (InsP6Ks) that convert