Merck
I6272
Magnesium ionophore IV
Synonim(y):
ETH 7025, N,N′,N′′-Tris[3-(heptylmethylamino)-3-oxopropionyl]-8,8′-iminodioctylamine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H94N6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
863.31
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCN(CCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC)C(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C49H94N6O6/c1-7-10-13-22-29-36-52(4)46(58)41-44(56)50-34-27-20-16-18-25-32-39-55(49(61)43-48(60)54(6)38-31-24-15-12-9-3)40-33-26-19-17-21-28-35-51-45(57)42-47(59)53(5)37-30-23-14-11-8-2/h7-43H2,1-6H3,(H,50,56)(H,51,57)
InChI key
JYBGTBZZVHYIJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Very lipophilic magnesium ionophore; assay of Mg2+-activity in human blood serum with an optimized liquid polymer membrane electrode
Physical form
Solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)