Merck
I6146
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Interleukin-4 Soluble Receptor antibody produced in mouse
clone 25463.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-IL-4sR
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
25463.11, monoclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
neutralization: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL4R(3566)
Specyficzność
The antibody will neutralize human cell surface IL-4 receptor mediated bioactivity.
Immunogen
recombinant human IL soluble receptor produced by the insect cell line Sf 21.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Uwaga dotycząca przygotowania
Purified using protein A
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3