Merck
I5897
Magnesium ionophore II
Synonim(y):
ETH 5214, N,N′′-Octamethylene-bis(N′-heptyl-N′-methyl-methylmalonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H62N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
566.86
UNSPSC Code:
26111700
Beilstein/REAXYS Number:
6018631
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)C(C)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(C)C(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C32H62N4O4/c1-7-9-11-17-21-25-35(5)31(39)27(3)29(37)33-23-19-15-13-14-16-20-24-34-30(38)28(4)32(40)36(6)26-22-18-12-10-8-2/h27-28H,7-26H2,1-6H3,(H,33,37)(H,34,38)
InChI key
UTFJQHTUZRJEKD-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)