Merck
I5886
Sigma-Aldrich
L-Isoleucinamide hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O.ClH/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H2,8,9);1H/t4-,5-;/m0./s1
Klucz InChI
SAOZPTBFWAEJQL-FHAQVOQBSA-N
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1