Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 846,00 zł 719,10 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
719,10 zł
Cena katalogowa846,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to light yellow
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1)NC2=NC3=C(N2CCN4CCOCC4)C=CC=C3
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
InChI key
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
Application
IRAK-1/4 inhibitor I has been used in various studies to inhibit IRAK1 in hepatoma cell lines and head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell lines.
Biochem/physiol Actions
IRAK-1/4 Inhibitor I is a novel benzimidazole that is a potent inhibitor of interleukin-1 receptor-associated kinases 1/4 (IRAK 1/4). IC50 values were 300 nM and 200 nM for IRAK-1 and -4, respectively, and >10,000 nM for a panel of 27 other kinases tested.
IRAK-1/4 Inhibitor I is a potent inhibitor of interleukin-1 receptor-associated kinases 1/4 (IRAK 1/4, with IC50 values of 300 nM and 200 nM for IRAK-1 and -4, respectively.
IRAK1 overexpression leads to the development of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). Therefore, IRAK-1/4 inhibitor I might be a potential therapeutic for HNSCC tumors. Various experimental studies states that IRAK-1/4 inhibitor might have a potential to exhibit inhibitory effects on the nuclear factor (NF)-κB signaling pathway.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline solid | form liquid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: ≥2 mg/mL (warmed) |
| color off-white to light yellow | color yellow | color - | color off-white to tan |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?