Przejdź do
407602
Inhibitor kinazy-1/4 związanej z receptorem interleukiny-1
InSolution, ≥98%
Synonim(y):
InSolution Inhibitor kinazy-1/4 związanej z receptorem interleukiny-1, N-(1-(2-morfolinoetylo)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylo)-3-nitrobenzamid, N-(2-morfolinyloetylo)-2-(3-nitrobenzoiloamido)-benzimidazol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
664,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
664,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)Nc2[n](c4c(n2)cccc4)CCN3CCOCC3
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
InChI key
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek benzimidazolu, który działa jako silny i selektywny inhibitor kinaz związanych z receptorem interleukiny-1 (IC50 = 300 nM i 200 nM dla IRAK-1 i -4). Wykazano, że wykazuje niewielką aktywność wobec panelu 27 innych kinaz (IC50 > 10 µM), w tym lck i src. Dostępna jest również stała postać tego związku (nr kat. 407601).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 300 nM i 200 nM dla IRAK-1 i -4
Główny cel
IRAK-1/4
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-70°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -70°C.
Other Notes
Srivastava, R., et al. 2012. Cancer Res.72, In press.
Bhattacharyya, S., et al. 2007. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.293, G429.
Powers, J.P., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 2842.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
407601118502124039
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
form
crystalline solid
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)