Kluczowe dokumenty
I5258
Sigma-Aldrich
Indoxyl phosphate di-p-toluidine salt
~95%, powder
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6NO4P · 2C7H10N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Próba
~95%
Formularz
powder
kolor
light purple
temp. przechowywania
−20°C
Substraty
Histochemical substrate for alkaline phosphatase.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)