Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 896,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
328,00 zł
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
isotype
IgG
solubility
saline: 1 mg/mL at -20 °C (Repeated freezing and thawing is not recommended.)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder | description technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder |
| biological source sheep | biological source - | biological source - | biological source - |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form - | antibody form - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| isotype IgG | isotype - | isotype - | isotype - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG from sheep serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?