Merck
I4907
Sigma-Aldrich
Anti-IKKε/IKK-i, C-Terminal antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IKB Kinase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~80 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 0.5-1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IKBKE(9641)
Opis ogólny
IKK-epsilon/IKK-I należy do kompleksu kinazy IκB i ulega ekspresji głównie w komórkach odpornościowych. IKK-I ulega ekspresji w odpowiedzi na cytokiny prozapalne, takie jak czynnik martwicy nowotworów α, IL-, IL-6 i stymuluje aktywację NF-κB, stąd określana jest jako indukowalna kinaza IκB. Poliklonalne c-końcowe przeciwciało anty-IKK epsilon/IKK-I może być stosowane w immunoblottingu do wykrywania ludzkiej IKK epsilon/IKK-I. Przeciwciała anty-IKK epsilon/IKK-I mogą reagować specyficznie z ludzką IKK epsilon/IKK-I i nie wykazują reaktywności krzyżowej z IKK α, IKK β i IKK γ.
Specyficzność
The antibody show no cross-reactivity to IKKα, IKKβ, or IKKγ.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 701-716 ludzkiego IKK-epsilon/IKK-I sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Poliklonalne c-końcowe przeciwciało anty-IKK epsilon/IKK-I może być stosowane do immunoprecypitacji i western blot.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suhu Liu et al.
Blood advances, 2(23), 3428-3442 (2018-12-07)
To identify novel therapeutic targets in acute myeloid leukemia (AML), we examined kinase expression patterns in primary AML samples. We found that the serine/threonine kinase IKBKE, a noncanonical IkB kinase, is expressed at higher levels in myeloid leukemia cells compared
T Shimada et al.
International immunology, 11(8), 1357-1362 (1999-07-28)
Using the suppression subtractive hybridization technique, we isolated a novel kinase, IKK-i, whose message is drastically induced by lipopolysaccharide (LPS) in the mouse macrophage cell line RAW264. 7. The predicted protein contains the kinase domain in its N-terminus, which shares
Jian-Ping Guo et al.
The Journal of biological chemistry, 285(6), 3676-3684 (2009-11-27)
IKKepsilon has recently been identified as a breast cancer oncogene. Elevated levels of IKKepsilon are associated with cell survival and growth. Here, we show that IKKepsilon interacts with and phosphorylates estrogen receptor alpha (ERalpha) on serine 167 in vitro and
R T Peters et al.
Molecular cell, 5(3), 513-522 (2000-07-06)
Here we report the identification of a novel PMA-inducible IkappaB kinase complex, distinct from the well-characterized high-molecular weight IkappaB kinase complex containing IKKalpha, IKKbeta, and IKKgamma. We have characterized one kinase from this complex, which we designate IKKepsilon. Although recombinant
Israel Cañadas et al.
Nature medicine, 24(8), 1143-1150 (2018-07-25)
Mesenchymal tumor subpopulations secrete pro-tumorigenic cytokines and promote treatment resistance1-4. This phenomenon has been implicated in chemorefractory small cell lung cancer and resistance to targeted therapies5-8, but remains incompletely defined. Here, we identify a subclass of endogenous retroviruses (ERVs) that