I4638
Interleukin-1β Fragment 163-171 human
≥97% (HPLC), synthetic
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mw 1004.99
opakowanie
pkg of 1 mg
kolor
white
rozpuszczalność
water: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C39H64N12O19/c1-17(2)31(43)38(68)47-18(6-9-25(41)53)32(62)44-15-27(55)45-19(7-10-28(56)57)33(63)46-20(8-11-29(58)59)34(64)51-24(16-52)37(67)49-22(13-26(42)54)35(65)50-23(14-30(60)61)36(66)48-21(39(69)70)5-3-4-12-40/h17-24,31,52H,3-16,40,43H2,1-2H3,(H2,41,53)(H2,42,54)(H,44,62)(H,45,55)(H,46,63)(H,47,68)(H,48,66)(H,49,67)(H,50,65)(H,51,64)(H,56,57)(H,58,59)(H,60,61)(H,69,70)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,31-/m0/s1
Klucz InChI
NIXBZDOQHRZFDR-OEWCNXHOSA-N
informacje o genach
human ... IL1B(3553)
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3