Przejdź do
I3639
Isoetharine mesylate salt
Synonim(y):
4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]butyl]-1,2-benzenediol mesylate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H21NO3 · CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-695-8
MDL number:
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
originator
Sanofi Aventis
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CCC(NC(C)C)C(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C13H21NO3.CH4O3S/c1-4-10(14-8(2)3)13(17)9-5-6-11(15)12(16)7-9;1-5(2,3)4/h5-8,10,13-17H,4H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
SOYAGMVKMXZVNZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Isoetharine mesylate salt has been used:
  • as an adrenergic drug to test its effect on embryo implantation in 4-day pregnant mice
  • as a substrate for recombinant human sulfotransferase (SULT) in SULT assay to monitor conjugation reaction
  • as a β-2 agonist in collision-induced dissociation (CID) mass spectrometry analysis
Biochem/physiol Actions
Isoetharine is an agonist for β-adrenergic receptors and is a bronchodilator. It is a catecholic drug metabolized by sulfotransferases and is present in human urine and plasma as a sulfated metabolite. Catechol O-methyltransferase (COMT) also mediates the methylation of isoetharine in the metabolic conjugation pathway.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2528B2185E8031
description
-
description
-
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
originator
Sanofi Aventis
originator
Novartis
originator
Teva
originator
Baxter
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)