Merck
I3139
D-myo-Inositol 2,4-bisphosphate ammonium salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O12P2 · 4H3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.N.N.N.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)