Merck
I3012
5-Iodouridine 5′-triphosphate sodium salt
~95%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14IN2O15P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.04
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)